missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2E,4E)-2,4-Decadienoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E,4E)-2,4-Decadienoic Acid |
| CAS | 30361-33-2 |
| Molekylformel | C10H16O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (E,E)-2,4-Decadienoic Acid, 2(E),4(E)-Decadienoic Acid, 2-trans,4-trans-Decadienoic Acid, trans-2-trans-4-Decadienoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,11,12)/b7-6+,9-8+ |
| LEDER | CCCCC/C=C/C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2E,4E)-deca-2,4-dienoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.23 |
| Formel vikt | 168.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?