missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2E,4E)-3-Methyl-5-(4-hydroxy-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4-pentadienenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E,4E)-3-Methyl-5-(4-hydroxy-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4-pentadienenitrile |
| CAS | 178938-94-8 |
| Molekylformel | C15H21NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (E,E)-5-(4-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-2,4-pentadienenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO/c1-11(7-8-16)5-6-14-12(2)9-13(17)10-15(14,3)4/h5-7,13,17H,9-10H2,1-4H3/b6-5+,11-7+ |
| LEDER | N#C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)CC(O)CC1(C)C |
| IUPAC-namn | (2E,4E)-5-(4-hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)-3-methylpenta-2,4-dienenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.33 |
| Formel vikt | 231.16 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?