missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2E,4E)-4-(4,4-Dimethylpent-2-yn-1-yl)pent-2-ene-1,5-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E,4E)-4-(4,4-Dimethylpent-2-yn-1-yl)pent-2-ene-1,5-diol |
| CAS | 1176744-51-6 |
| Molekylformel | C12H18O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2E,4E)-4-(4,4-Dimethyl-2-pentyn-1-ylidene)-2-pentene-1,5-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O2/c1-12(2,3)8-4-6-11(10-14)7-5-9-13/h5-7,13-14H,9-10H2,1-3H3/b7-5+,11-6+ |
| LEDER | CC(C)(C)C#C\C=C(\CO)/C=C/CO |
| IUPAC-namn | (E,4E)-4-(4,4-dimethylpent-2-ynylidene)pent-2-ene-1,5-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.27 |
| Formel vikt | 194.1307 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?