Läs mer
(2E,4E)-5-[(2S,3S)-3-[(3S)-3,4-Dihydroxy-4-methylpentyl]-3-methyl-2-oxiranyl]-3-methyl-2,4-pentadienoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E,4E)-5-[(2S,3S)-3-[(3S)-3,4-Dihydroxy-4-methylpentyl]-3-methyl-2-oxiranyl]-3-methyl-2,4-pentadienoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 153651-94-6 |
| Molekylformel | C14 H19 N3 O5 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | [2S-[2alpha(2E,4E),3beta(R*)]]-5-[3-(3,4-Dihydroxy-4-methylpentyl)-3-methyloxiranyl]-3-methyl-2,4-Pentadienoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O5S/c1-6(18)9-12(20)17-10(14(21)22)8(23-13(9)17)5-16-4-2-3-7(16)11(15)19/h6-7,9,13,18H,2-5H2,1H3,(H2,15,19)(H,21,22)/t6-,7+,9+,13-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2SC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CN3CCC[C@H]3C(=O)N |
| IUPAC-namn | (5R,6S)-3-[[(2S)-2-carbamoylpyrrolidin-1-yl]methyl]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.383 |
| Formel vikt | 341.105 |