Läs mer
(2E,4E,6E)-2,4,6-Nonatrien-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E,4E,6E)-2,4,6-Nonatrien-1-ol |
| CAS | 204014-48-2 |
| Molekylformel | C29 H37 N3 O6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35) |
| LEDER | CNc1ccc2oc(CC3OC4(CCC3C)OC(C(C)C(=O)c5ccc[nH]5)C(C)CC4C)nc2c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-(methylamino)-2-[[3,5,9-trimethyl-2-[1-oxo-1-(1H-pyrrol-2-yl)propan-2-yl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-8-yl]methyl]-1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 523.621 |
| Formel vikt | 523.268 |