Läs mer
(2E,4E,6E)-2,4,6-Nonatrienal (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E,4E,6E)-2,4,6-Nonatrienal |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-9H,2H2,1H3/b4-3+,6-5+,8-7+ |
| Formel vikt | 136.0888 |