missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2E,4E,6Z)-2,4,6-Decatrienoic Acid Methyl Ester (~80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E,4E,6Z)-2,4,6-Decatrienoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 51544-64-0 |
| Molekylformel | C11 H16 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (E,E,Z)-2,4,6-Decatrienoic Acid Methyl Ester, Me (E,E,Z)-2,4,6-Decatrienoate, (2E,4E,6Z)-2,4,6-Decatrienoic Acid Methyl Ester (~80%) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b6-5-,8-7+,10-9+ |
| LEDER | CCC\C=C/C=C/C=C/C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (2E,4E,6Z)-deca-2,4,6-trienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.24 |
| Formel vikt | 180.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?