Läs mer
(2E,4E)-b-Ionyliden-ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Ionyliden-ethanol |
| CAS | 3917-39-3 |
| Molekylformel | C15 H24 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,4-Pentadien-1-ol, 3-methyl-5-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (2E,4E)-, 2,4-Pentadien-1-ol, 3-methyl-5-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (E,E)- (8CI), (2E,4E)-3-Methyl-5-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4-pentadien-1-ol, (E)-(β-Ionylidene)ethanol, trans-β-Ionylidene ethanol, β-Ionylideneethanol, (2E,4E)-3-Methyl-5-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)penta-2,4-dien-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-12(9-11-16)7-8-14-13(2)6-5-10-15(14,3)4/h7-9,16H,5-6,10-11H2,1-4H3/b8-7+,12-9+ |
| LEDER | C\C(=C/CO)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-namn | (2E,4E)-3-methyl-5-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)penta-2,4-dien-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.35 |
| Formel vikt | 220.1827 |