missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2E)-5-Hydroxy-2-pentenoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-5-Hydroxy-2-pentenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 62592-80-7 |
| Molekylformel | C6H10O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (E)-5-Hydroxy-2-pentenoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2,4,7H,3,5H2,1H3/b4-2+ |
| LEDER | COC(=O)\C=C\CCO |
| IUPAC-namn | methyl (E)-5-hydroxypent-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.14 |
| Formel vikt | 130.063 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?