Läs mer
(2E)-5-(tert-Butyloxycarbonylamino)-5-methylhex-2-enoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-5-(tert-Butyloxycarbonylamino)-5-methylhex-2-enoic Acid |
| CAS | 181646-42-4 |
| Molekylformel | C12H21NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2E)-5-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-5-methyl-2-hexenoic Acid, (E)- 5-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-5-methyl-2-hexenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-12(4,5)8-6-7-9(14)15/h6-7H,8H2,1-5H3,(H,13,16)(H,14,15)/b7-6+ |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)C\C=C\C(=O)O |
| IUPAC-namn | (E)-5-methyl-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hex-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.3 |
| Formel vikt | 243.1471 |