Läs mer
(2E,5E)-2,5-Bis[(4-(diethylamino)phenyl)methylene]cyclopentanone, 95%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E, 5E)-2, 5-Bis[(4-(diethylamino)phenyl)methylene]cyclopentanone |
| CAS Min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 186°C to 189°C |
| Färg | Red |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 94% min. (HPLC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: insoluble |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- (2E,5E)-2,5-Bis[(4-(diethylamino)phenyl)-methylene]cyclopentanone
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.