Läs mer
(2E)-6-[[(1,1-dimetyletoxi)karbonyl]amino]-2-hexenosyra etylester, TRC
Produktkod. 30006029
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006029 50 mg
30007490 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30006029 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47338050MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1008751-73-2
Molekylformel C13 H23 N O4
Molekylvikt (g/mol) 257.33
IUPAC-namn etyl(E)-6-(tert-butoxykarbonylamino)hex-2-enoat
LEDER CCOC(=O)\C=C\CCCNC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2E)-6-[((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino]-2-hexenoic Acid Ethyl Ester
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)9-7-6-8-10-14-12(16)18-13(2,3)4/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3,(H,14,16)/b9-7+
Formel vikt 257.1627