missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2E,6Z,8E)-2,6,8-Decatrienoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E,6Z,8E)-2,6,8-Decatrienoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1173170-04-1 |
| Molekylformel | C11H16O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3/b4-3+,6-5-,10-9+ |
| LEDER | O=C(OC)/C=C/CC/C=C\C=C\C |
| IUPAC-namn | methyl (2E,6Z,8E)-deca-2,6,8-trienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.24 |
| Formel vikt | 180.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?