Läs mer
(2E)-Decenal, TRC
Produktkod. 30359913
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30359913 50 g
1 options
Produktkod. 30359913 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC47510050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2E)-Decenal
CAS 3913-81-3
Molekylformel C10H18O
Kvantitet 50 g
Synonym (2E)-2-Decenal (ACI), 2-Decenal, (E)- (8CI), (E)-2-Decenal, 2(E)-Decenal, trans-2-Decen-1-al, trans-2-Decenal
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
LEDER CCCCCCC\C=C\C=O
IUPAC-namn (E)-dec-2-enal
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Formel vikt 154.1358