Learn More
(2E)-Decenal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | (2E)-Decenal |
| CAS | 3913-81-3 |
| Molecular Formula | C10H18O |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | (2E)-2-Decenal (ACI), 2-Decenal, (E)- (8CI), (E)-2-Decenal, 2(E)-Decenal, trans-2-Decen-1-al, trans-2-Decenal |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+ |
| SMILES | CCCCCCC\C=C\C=O |
| IUPAC Name | (E)-dec-2-enal |
| Molecular Weight (g/mol) | 154.25 |
| Formula Weight | 154.1358 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?