Läs mer
(2E)-Dehydrodonepezil (Donepezil Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,12,14-15,17H,8-11,13,16H2,1-2H3/b20-12+ |
| Formel vikt | 377.1991 |
| Procent renhet | >95% |