Läs mer
(2E)-N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]-N-methyl-2-pentenamide, TRC
Produktkod. 30395579
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30395579 50 mg
30391530 100 mg
30391128 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30395579 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH97283350MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 678991-33-8
Molekylformel C15H21NO2
Molekylvikt (g/mol) 247.33
Synonym (E)-N-((1S,2S)-1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)-N-methylpent-2-enamide
IUPAC-namn (E)-N-((1S,2S)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)-N-methylpent-2-enamide
LEDER CC/C=C/C(N([C@@H](C)[C@@H](O)C1=CC=CC=C1)C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2E)-N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]-N-methyl-2-pentenamide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H21NO2/c1-4-5-11-14(17)16(3)12(2)15(18)13-9-7-6-8-10-13/h5-12,15,18H,4H2,1-3H3/b11-5+/t12-,15+/m0/s1
Formel vikt 247.16