Läs mer
(2E)-N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-3-ethoxyprop-2-enamide, Mikromol™
Beskrivning
(2E)-N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-3-ethoxyprop-2-enamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-3-ethoxyprop-2-enamide |
| CAS | 863127-76-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2E)-N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-3-ethoxyprop-2-enamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H14 Cl N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Propenamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-3-ethoxy-, (2E)-, (2E)-N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-3-ethoxy-2-propenamide, (2E)-N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-3-ethoxyprop-2-enamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClNO2/c1-3-16-8-7-11(15)14-12-9(2)5-4-6-10(12)13/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,14,15)/b8-7+ |
| LEDER | CCO\C=C\C(=O)Nc1c(C)cccc1Cl |
| IUPAC-namn | (E)-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-3-ethoxyprop-2-enamide |
| Visa mer |