Läs mer
(2E)-N-(2-Methylphenyl)-2-butenamide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (2E)-N-(2-Methylphenyl)-2-butenamide |
| CAS | 2196187-17-2 |
| Molekylformel | C11H13NO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Butenamide, N-(2-methylphenyl)-, (2E)- (ACI), (2E)-N-(2-Methylphenyl)-2-butenamide (ACI), (2E)-N-(2-Methylphenyl)but-2-enamide, Crotamiton Imp.C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO/c1-3-6-11(13)12-10-8-5-4-7-9(10)2/h3-8H,1-2H3,(H,12,13)/b6-3+ |
| LEDER | CC=CC(=O)Nc1ccccc1C |
| IUPAC-namn | (E)-N-(2-methylphenyl)but-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.23 |
| Formel vikt | 175.0997 |