Läs mer
(2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[[(3R)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-4-(dim, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Afatinib |
| CAS | 945553-91-3 |
| Molekylformel | C24H25ClFN5O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[[(3R)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, ent-Afatinib |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25ClFN5O3/c1-31(2)8-3-4-23(32)30-21-11-17-20(12-22(21)34-16-7-9-33-13-16)27-14-28-24(17)29-15-5-6-19(26)18(25)10-15/h3-6,10-12,14,16H,7-9,13H2,1-2H3,(H,30,32)(H,27,28,29)/b4-3+/t16-/m1/s1 |
| LEDER | O=C(NC1=CC2=C(NC3=CC=C(F)C(Cl)=C3)N=CN=C2C=C1O[C@H]4COCC4)/C=C/CN(C)C |
| IUPAC-namn | (E)-N-[4-(3-chloro-4-fluoroanilino)-7-[(3R)-oxolan-3-yl]oxyquinazolin-6-yl]-4-(dimethylamino)but-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 485.94 |
| Formel vikt | 485.163 |