Läs mer
(2E)-N,6,6-Trimetyl-N-(nafthalen-2-ylmetyl)hept-2-en-4-yn-1-amin Hydroklorid (trans-isoterbinafinhydroklorid), Mikromol™
Produktkod. 17903576
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17903576 25 mg
17902776 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17903576 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0696.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2E)-N,6,6-Trimetyl-N-(nafthalen-2-ylmetyl)hept-2-en-4-yn-1-amin Hydroklorid (trans-isoterbinafin hydroklorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Isoterbinafine Hydrochloride
CAS 877265-30-0
Analyt- eller komponentnamn trans-Isoterbinafine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H25 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Terbinafine Hydrochloride Imp. C (EP), Terbinafine Imp. C (EP), Terbinafine USP Related Compound C, Terbinafine USP RC C, (2E)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-2-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, trans-Isoterbinafine Hydrochloride, Terbinafine Related Compound C as Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Terbinafine Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)14-8-5-9-15-22(4)17-18-12-13-19-10-6-7-11-20(19)16-18;/h5-7,9-13,16H,15,17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
LEDER Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1ccc2ccccc2c1
IUPAC-namn (E)-N,6,6-trimetyl-N-(nafthal-2-ylmetyl)hept-2-en-4-yn-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 327.89
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 327,1754 g/mol