Läs mer
(2EZ)-4-(Trimethylazaniumyl)but-2-enoic Acid Chloride (Crotonobetaine Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
(2EZ)-4-(Trimethylazaniumyl)but-2-enoic Acid Chloride (Crotonobetaine Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride |
| CAS | 6538-82-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H14 N O2 . Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride (1:1), (3-Carboxyallyl)trimethylammonium chloride (6CI,7CI), 2-Propen-1-aminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, (3-carboxyallyl)trimethyl-, chloride (8CI), Crotonobetaine hydrochloride, Levocarnitine Related Compound A as Chloride, Levocarnitine Impurity A as Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10;/h4-5H,6H2,1-3H3;1H |
| LEDER | [Cl-].C[N+](C)(C)CC=CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-carboxyprop-2-enyl(trimethyl)azanium;chloride |
| Visa mer |