Läs mer
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG2-N3
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 601.72 g/mol |
| CAS | 2010159-45-0 |
| Innehåll och lagring | -20°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | VH032-PEG2-N3 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 6 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 13 |
| Löslighet | Ethanol : 100 mg/mL (166.19 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 50 mg/mL (83.10 mM; Need ultrasonic) |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.