Läs mer
2H-1,2,3-triazol-4-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30398427
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30398427 500 mg
30395732 1 g
30401519 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30398427 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH209036500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 573714-78-0
Molekylformel C3 H3 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 113.075
IUPAC-namn 1H-triazole-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)c1c[nH]nn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-1-4-6-5-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6)
Formel vikt 113.023