Läs mer
2H-1,2,3-Triazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2H-1,2,3-Triazole |
| CAS | 288-35-7 |
| Molekylformel | C2H3N3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N3/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,(H,3,4,5) |
| LEDER | C1=NNN=C1 |
| IUPAC-namn | 2H-1,2,3-triazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 69.07 |
| Formel vikt | 69.0327 |