missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2H-1,3-Benzodithiole-2-thione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2H-1,3-Benzodithiole-2-thione |
| CAS | 934-36-1 |
| Molekylformel | C7H4S3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzoisotrithione, Cyclic o-Phenylene Trithiocarbonate Dithiocatechol Trithiocarbonate, o-Phenylene Trithiocarbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4S3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H |
| LEDER | S=C1Sc2ccccc2S1 |
| IUPAC-namn | 1,3-benzodithiole-2-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.3 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?