Läs mer
2H-1,4-Bensoxazin-3(4H)-ett, 99 %
Produktkod. 11496560
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496560 25 g 25g
11486560 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496560 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27622.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 5466-88-6 | C8H7NO2 | 149,149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5466-88-6
Molekylformel C8H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 149.149
MDL-nummer MFCD00158536
InChI-nyckel QRCGFTXRXYMJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3-one, 3-oxo-4h-benzo 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one 8ci 9ci, 4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazine-3 4h-one, 2h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one
PubChem CID 72757
IUPAC-namn 4H-1,4-bensoxazin-3-on
LEDER C1C(=O)NC2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
Smältpunkt 173 °C till 175 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 149.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.