missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2H-2-Ethyl Candesartan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2H-2-Ethyl Candesartan |
| CAS | 1246819-02-2 |
| Molekylformel | C26 H24 N6 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Ethoxy-1-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24N6O3/c1-3-32-29-24(28-30-32)20-9-6-5-8-19(20)18-14-12-17(13-15-18)16-31-23-21(25(33)34)10-7-11-22(23)27-26(31)35-4-2/h5-15H,3-4,16H2,1-2H3,(H,33,34) |
| LEDER | CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn(CC)n5 |
| IUPAC-namn | 2-ethoxy-3-[[4-[2-(2-ethyltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 468.512 |
| Formel vikt | 468.191 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?