missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2H-2-Ethyl-d5 Candesartan Cilexetil, TRC

Produktkod. 30369813
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30369813 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30369813 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9008775MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2H-2-Ethyl-d5 Candesartan Cilexetil
CAS 1246816-44-3
Molekylformel C35H33D5N6O6
Kvantitet 5 mg
Synonym 2-Ethoxy-1-[[2'-(2-(ethyl-d5)-2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid 1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C35H38N6O6/c1-4-41-38-32(37-39-41)28-15-10-9-14-27(28)25-20-18-24(19-21-25)22-40-31-29(16-11-17-30(31)36-34(40)44-5-2)33(42)45-23(3)46-35(43)47-26-12-7-6-8-13-26/h9-11,14-21,23,26H,4-8,12-13,22H2,1-3H3/i1D3,4D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])n1nnc(n1)c2ccccc2c3ccc(Cn4c(OCC)nc5cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC6CCCCC6)c45)cc3
Molekylvikt (g/mol) 643.74
Formel vikt 643.3167
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.