missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2H,5H-Pyrano[4,3-b]pyranyl Mupirocin Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30425551
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30425551 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30425551 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8405252.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2H,5H-Pyrano[4,3-b]pyranyl Mupirocin Methyl Ester
CAS 71087-95-1
Molekylformel C27H46O9
Kvantitet 2.5 mg
Synonym [2R-[2α(1S*,2S*),3β,4aα,7β(E),8α,8aβ]]-9-[[4-[hexahydro-3,8-dihydroxy-2-(2-hydroxy-1-methylpropyl)-2H,5H-pyrano[4,3-b]pyran-7-yl]-3-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]nonanoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C27H46O9/c1-17(14-24(31)34-12-10-8-6-5-7-9-11-23(30)33-4)13-22-25(32)27-20(16-35-22)15-21(29)26(36-27)18(2)19(3)28/h14,18-22,25-29,32H,5-13,15-16H2,1-4H3/b17-14+/t18-,19-,20-,21-,22-,25-,26+,27+/m0/s1
LEDER O[C@@H]1[C@@]2([H])[C@@](CO[C@H]1C/C(C)=C/C(OCCCCCCCCC(OC)=O)=O)([H])C[C@@H]([C@H](O2)[C@@H](C)[C@@H](O)C)O
IUPAC-namn methyl 9-(((E)-4-((2R,3S,4aS,7S,8S,8aR)-3,8-dihydroxy-2-((2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl)hexahydro-2H,5H-pyrano[4,3-b]pyran-7-yl)-3-methylbut-2-enoyl)oxy)nonanoate
Molekylvikt (g/mol) 514.65
Formel vikt 514.31
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.