missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2H,5H-Pyrano[4,3-b]pyranyl Mupirocin Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2H,5H-Pyrano[4,3-b]pyranyl Mupirocin Methyl Ester |
| CAS | 71087-95-1 |
| Molekylformel | C27H46O9 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | [2R-[2α(1S*,2S*),3β,4aα,7β(E),8α,8aβ]]-9-[[4-[hexahydro-3,8-dihydroxy-2-(2-hydroxy-1-methylpropyl)-2H,5H-pyrano[4,3-b]pyran-7-yl]-3-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]nonanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O9/c1-17(14-24(31)34-12-10-8-6-5-7-9-11-23(30)33-4)13-22-25(32)27-20(16-35-22)15-21(29)26(36-27)18(2)19(3)28/h14,18-22,25-29,32H,5-13,15-16H2,1-4H3/b17-14+/t18-,19-,20-,21-,22-,25-,26+,27+/m0/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@]2([H])[C@@](CO[C@H]1C/C(C)=C/C(OCCCCCCCCC(OC)=O)=O)([H])C[C@@H]([C@H](O2)[C@@H](C)[C@@H](O)C)O |
| IUPAC-namn | methyl 9-(((E)-4-((2R,3S,4aS,7S,8S,8aR)-3,8-dihydroxy-2-((2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl)hexahydro-2H,5H-pyrano[4,3-b]pyran-7-yl)-3-methylbut-2-enoyl)oxy)nonanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 514.65 |
| Formel vikt | 514.31 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?