Läs mer
2H-Furo[2,3-c]pyran-2-ett, TRC
Produktkod. 30012763
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012763 1 mg
30006289 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012763 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF8648001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 857054-03-6
Molekylformel C7H4O3
Molekylvikt (g/mol) 136.1
Synonym KAR2, Karrikin 2;
LEDER C1=COC=C2C1=CC(=O)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C7H4O3/c8-7-3-5-1-2-9-4-6(5)10-7/h1-4H
Procent renhet >95%