Läs mer
2H-Perfluoro-2-dodecenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2H-Perfluoro-2-dodecenoic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H2F20O2/c13-2(1-3(33)34)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)10(26,27)11(28,29)12(30,31)32/h1H,(H,33,34)/b2-1- |
| Formel vikt | 557.9735 |
| Procent renhet | >95% |