missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2H-Perfluoro-2-octenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2H-Perfluoro-2-octenoic acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H2F12O2/c9-2(1-3(21)22)4(10,11)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)20/h1H,(H,21,22)/b2-1- |
| Formel vikt | 357.9863 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?