Learn More
Econix™ Bio-bins™ Tiger Stripe pappersbaserade icke-skarpa stötande avfallsbehållare för djupa deponier/Endast energi från avfall
Product Code. 12923665 Shop All Econix Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
6 l
30 l
Unit Size:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
12923665 6 l -
12993665 1 l -
12983655 2 l -
12923675 5 l Paket med 100
12953675 30 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 12923665 Supplier Econix™ Supplier No. BEXBBPIP6TS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 SEK
    1261.24 SEK / Paket med 40
    Save 223.76 SEK
    15% Av
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Använda Econix™ Bio-bins™ De Bio-bin™ är en pappersbaserad icke-vassbehållare som används för att kassera engångsredskap, spetsar, petriskålar, kuddar och annat laboratorieavfall (exklusive nålar och blad) och minska överfyllnadsproblem för ditt icke-skarpa kliniska avfall. De Bio-bin har en inbyggd tillfällig tätning, absorberande matta och är vattentät.
  • 96 % pappersbaserad icke-plast engångsbehållare för icke vass avfall
  • Kommer hopfällbar för enkel förvaring
  • Styv, tät konstruktion
  • Läcksäkert, inbyggt lock
  • Inbyggd absorberande matta
  • UN 3291 godkänd
Inkluderar tillfällig tätning Autoklaveringsbar
Spécification
Kapacitet (metrisk) 6 l
Certifikat och efterlevnad UN3291
Förslutningstyp Tillfälligt och permanent
Design Avsmalnande för enkel stapling
Färg Tiger Stripe
Mått (L x B x H) 160 x 160 x 500 mm
Höjd (metrisk) 500 mm
Längd (metrisk) 160 mm
Kvantitet 40 Pk.
Bredd (metrisk) 160 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Stötande kliniskt avfall
Material Kartong
Produkttyp Icke-Sharps avfallsbehållare
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.