Läs mer
Econix™ Bio-bins™ Tiger Stripe pappersbaserade icke-skarpa stötande avfallsbehållare för djupa deponier/Endast energi från avfall
Produktkod. 12983655 Handla allt Econix Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
6 l
30 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12983655 2 l -
12993665 1 l -
12923675 5 l Paket med 100
12923665 6 l -
12953675 30 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12983655 Leverantör Econix™ Leverantörsnummer BEXBB2TS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00 SEK
    1766.43 SEK / Paket med 100
    Save 273.57 SEK
    13% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Econix™ Bio-bins™ De Bio-bin™ är en pappersbaserad icke-vassbehållare som används för att kassera engångsredskap, spetsar, petriskålar, kuddar och annat laboratorieavfall (exklusive nålar och blad) och minska överfyllnadsproblem för ditt icke-skarpa kliniska avfall. De Bio-bin har en inbyggd tillfällig tätning, absorberande matta och är vattentät.
  • 96 % pappersbaserad icke-plast engångsbehållare för icke vass avfall
  • Kommer hopfällbar för enkel förvaring
  • Styv, tät konstruktion
  • Läcksäkert, inbyggt lock
  • Inbyggd absorberande matta
  • UN 3291 godkänd
Inkluderar tillfällig tätning Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 l
Certifikat och efterlevnad UN3291
Förslutningstyp Tillfälligt och permanent
Design Utrymmeseffektiv hopfällbar
Färg Tiger Stripe
Höjd (metrisk) 260 mm
Längd (metrisk) 160 mm
Kvantitet 100 Pk.
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 160 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Stötande kliniskt avfall
Material Kartong
Produkttyp Icke-Sharps avfallsbehållare