Läs mer
Sampling Systems™ 2L polypropen bailer
Produktkod. 15849511 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15849511
Brand: Sampling Systems™ 8333P2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En tuff och tålig polypropenbailer för allmänt bruk i laboratoriet.
  • Tillverkad av kemiskt resistent polypropen
  • Sprickfri konstruktion
  • Smidig finish
  • Rymmer 2L
Specifikationer
Produkttyp Öskar
Material Polypropen
Beskrivning 220 mm diameter
Kapacitet (metrisk) 2 l
Färg Vitt
Avsluta Jämna
För användning med (applikation) Allmän laboratorieanvändning