Läs mer
2M litiumkloridelektrolyt, elektrodfyllningslösning, Paragon Scientific™
Beskrivning
- Ett litiumkloridelektrolytanalytiskt reagens tillverkat för att ASTM D 664 / IP 177.
- Försedd med ett certifikat som inkluderar en uppskattning av osäkerhet vid tillverkning.
- Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodkrav för reagensberedning.
- Bekväm 30 ml flaskstorlek för direkt påfyllning i elektroden.
- Multipack alternativ tillgängligt
- Kostnadseffektiv och tidsbesparande
- Tillverkningscertifikat och säkerhetsdatablad ingår
- 6 månaders hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 x 30 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2M Lithium Chloride Electrolyte, Electrode Filling Solution
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol