Läs mer
2OH-BNPP1, MedChemExpress
Beskrivning
2OH-BNPP1 is an inhibitor of BUB1 kinase, a Ser/Thr kinase, used for the treatment of cancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2OH-BNPP1 |
| CAS | 833481-73-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H19N5O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (336.30 mM) |
| LEDER | OC1=CC=CC=C1CC2=NN(C(C)(C)C)C3=NC=NC(N)=C32 |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.35 |
| Formel vikt | 297.35 |
| Visa mer |