Läs mer
[[(2R)-1-(1,6-Dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonic Acid, Mikromol™
Beskrivning
[[(2R)-1-(1,6-Dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [((2R)-1-(1,6-Dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy)methyl]phosphonic Acid |
| CAS | 160616-13-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | [((2R)-1-(1,6-Dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy)methyl]phosphonic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H13 N4 O5 P |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Phosphonic acid, [[(1R)-2-(1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, Phosphonic acid, [[2-(1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, (R)-, [[(2R)-1-(1,6-Dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N4O5P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-13-4-12-7-8(13)10-3-11-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H,10,11,14)(H2,15,16,17)/t6-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](Cn1cnc2C(=O)NC=Nc12)OCP(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | [(1R)-1-methyl-2-(6-oxo-1H-purin-9-yl)ethoxy]methylphosphonic acid |
| Visa mer |