Läs mer
(2R)-1-(9H-Purin-6-ylamino)propan-2-ol, Mikromol™
Produktkod. 30050941
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050941 25 mg
1 options
Produktkod. 30050941 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1329.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2R)-1-(9H-Purin-6-ylamino)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R)-1-(9H-Purin-6-ylamino)-2-propanol
CAS 1244022-52-3
Analyt- eller komponentnamn (2R)-1-(9H-Purin-6-ylamino)-2-propanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8H11N5O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tenofovir Related Compound 14, (2R)-1-[(7H-purin-6-yl)amino]propan-2-ol, 2-Propanol, 1-(9H-purin-6-ylamino)-, (2R)-
InChI formel InChI=1S/C8H11N5O/c1-5(14)2-9-7-6-8(11-3-10-6)13-4-12-7/h3-5,14H,2H2,1H3,(H2,9,10,11,12,13)/t5-/m1/s1
LEDER C[C@@H](O)CNc1ncnc2[nH]cnc12
IUPAC-namn (2R)-1-(9H-purin-6-ylamino)propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 193.21
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 193.0964 g/mol