missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R)-1-Azido-3-[[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-propanol 2-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-1-Azido-3-((3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl)amino)-2-propanol 2-Acetate |
| CAS | 2055572-74-0 |
| Molekylformel | C15H20FN5O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20FN5O3/c1-11(22)24-13(10-19-20-17)9-18-12-2-3-15(14(16)8-12)21-4-6-23-7-5-21/h2-3,8,13,18H,4-7,9-10H2,1H3/t13-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H](CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1)CN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | [(2R)-1-azido-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylanilino)propan-2-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.35 |
| Formel vikt | 337.155 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?