missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile |
| CAS | 565452-98-4 |
| Molekylformel | C7 H9 Cl N2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2R)-1-(2-Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile (ACI), 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-(chloroacetyl)-, (2R)- (9CI), (2R)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile, 2-Pyrrolidinecarbonitrile 1-(2-chloroacetyl)-, (2R)-, 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-(2-chloroacetyl)-, (2R)- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9ClN2O/c8-4-7(11)10-3-1-2-6(10)5-9/h6H,1-4H2/t6-/m1/s1 |
| LEDER | ClCC(=O)N1CCC[C@@H]1C#N |
| IUPAC-namn | (2R)-1-(2-chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.61 |
| Formel vikt | 172.0403 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?