Läs mer
(2R)-2-[[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]butanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-2-(((1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl)oxy)butanal |
| CAS | 1309610-38-5 |
| Molekylformel | C20H26O2Si |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O2Si/c1-5-17(16-21)22-23(20(2,3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19/h6-17H,5H2,1-4H3 |
| LEDER | O=C([H])[C@H](O[Si](C1=CC=CC=C1)(C(C)(C)C)C2=CC=CC=C2)CC |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.5 |
| Formel vikt | 326.17 |