Läs mer
(2R)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide ((R)-Etiracetam), Mikromol™
Beskrivning
(2R)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide ((R)-Etiracetam)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Etiracetam |
| CAS | 103765-01-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (R)-Etiracetam |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H14 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (R)-alpha-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (2R)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, UCB-L 060, Levetiracetam Imp. D (EP), Levetiracetam Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@@H](N1CCCC1=O)C(=O)N |
| IUPAC-namn | (2R)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamide |
| Visa mer |