missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R)-2-[(2R)-2-Aminobutanamido]butanamide, Mikromol™
Beskrivning
(2R)-2-[(2R)-2-Aminobutanamido]butanamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-2-[(2R)-2-Aminobutanamido]butanamide |
| CAS | 1867585-44-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2R)-2-[(2R)-2-Aminobutanamido]butanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H17 N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (2R)-2-[(2R)-2-Aminobutanamido]butanamide, Bis[(R)-butyramide], (R)-2-Amino-N-[(R)-1-amino-1-oxobutan-2-yl]butanamide, (2R)-2-Amino-N-[(1R)-1-carbamoylpropyl]butanamide, Bis((R)-butyramide) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17N3O2/c1-3-5(9)8(13)11-6(4-2)7(10)12/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,12)(H,11,13)/t5-,6-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@@H](N)C(=O)N[C@H](CC)C(=O)N |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-N-[(1R)-1-carbamoylpropyl]butanamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?