Läs mer
(2R)-2-[[(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl]amino]-2-phenylacetic Acid, Mikromol™
Beskrivning
(2R)-2-[[(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl]amino]-2-phenylacetic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-2-[((4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl)amino]-2-phenylacetic Acid |
| CAS | 63422-71-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2R)-2-[((4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl)amino]-2-phenylacetic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H17 N3 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Piperacillin Sodium Imp. G (EP), Piperacillin Imp. G (EP), (2R)-2-[[(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl]amino]-2-phenylacetic Acid, Piperacillin Sodium Impurity G, Piperacillin Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N3O5/c1-2-17-8-9-18(13(20)12(17)19)15(23)16-11(14(21)22)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3,(H,16,23)(H,21,22)/t11-/m1/s1 |
| LEDER | CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)O)c2ccccc2)C(=O)C1=O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetic acid |
| Visa mer |