missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R)-2-(4-Methylphenyl)propan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-2-(4-Methylphenyl)propan-1-ol |
| CAS | 122091-54-7 |
| Molekylformel | C10H14O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (betaR)-beta,4-Dimethylbenzeneethanol, (R)-(+)-2-(4-Methylphenyl)propanol, rac-(R)-2-(p-Tolyl)propan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-8-3-5-10(6-4-8)9(2)7-11/h3-6,9,11H,7H2,1-2H3/t9-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H](CO)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-(4-methylphenyl)propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vikt | 150.1045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?