Läs mer
(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide, Mikromol™
Beskrivning
(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| CAS | 54397-23-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H10 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c9-7(8(10)12)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,7,11H,9H2,(H2,10,12)/t7-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@@H](C(=O)N)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| Visa mer |