Läs mer
(2R)-2-amino-2-fenyleddiksyra (D-fenylglycin), Mikromol™
Produktkod. 30462820
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462820 4 x 25 mg
30051822 25 mg
17939484 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30462820 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0253.1200254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2R)-2-amino-2-fenyleddiksyra (D-fenylglycin), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine)
CAS 875-74-1
Analyt- eller komponentnamn (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H9 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ampicillin Sodium Imp. L (EP), Ampicillin Imp. L (EP), Cefaclor Imp. A (EP), Cefalexin Monohydrate Imp. A (EP), Cefalexin Imp. A (EP), (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid, D-Phenylglycine, Ampicillin Sodium Impurity L, Cefaclor Impurity A, Cefalexin Monohydrate Impurity A, Ampicillin Impurity L, Cefalexin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER N[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-namn (2R)-2-amino-2-fenylättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 151,0633 g/mol